Läs mer
Fisherbrand™ Deuterium lampor
Produktkod. 15344078 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ABI 757 759 783A 785A 1000S
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD lång livslängd
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1100, 1200 PAPPA
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimate UVD 3000
Hitachi L & U-serien
Jasco UV970 975 1570 1575
Jasco V 500 530 550 560 570
PE Lambda 2 till 45 800 900 Bio
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV-spec, BioSpec-mini
Varian Prostar 325 335
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Vatten 996, 2996 PDA lång livslängd
Vattnen Acquity 2489/2998
Waters 2487 lång livslängd
Förpackningsstorlek:
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15344078 Varian Prostar 325 335 Varje
16200942 Agilent 1100, 1200 G1315/G1365 Varje
16290942 Vattnen Acquity 2489/2998 -
16260942 Shimadzu UV-spec, BioSpec-mini -
16280942 Varian Prostar 340 345 -
16240942 Hitachi L & U-serien -
16290932 ABI 757 759 783A 785A 1000S -
16230942 Jasco V 500 530 550 560 570 -
16210942 Agilent 1290 DAD -
16250942 PE Lambda 2 till 45 800 900 Bio -
16220942 Jasco UV970 975 1570 1575 Varje
16270942 Varian Prostar 330 DAD -
15314068 Agilent 1100 VWD lång livslängd Varje
15324078 Shimadzu LC2010, D2 Varje
15334078 Varian UV50/100/200 9050 Varje
15344068 Agilent 1100 DAD, 8453 Varje
15354068 Agilent 1100, 1200 PAPPA Varje
15364068 Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25 Varje
15364078 Vatten 996, 2996 PDA lång livslängd Varje
15374068 Dionex Ultimate UVD 3000 Varje
15374078 Waters 2487 lång livslängd Varje
15394068 Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15344078
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Designad för kompatibilitet med en mängd olika instrument. Fisherbrand™ Deuteriumlampor är individuellt testade, certifierade och garanterade enligt samma specifikationer som OEM.
  • Tillverkad i toppmoderna tillverkningsanläggningar godkända av lamptillverkare
  • Full spårbarhet av tillverkade produkter
  • Lampor finns för alla större instrument
Specifikationer
Ljuskälla UV-A, UV-C
Våglängd 400/185 nm
Bländarstorlek (metrisk) 0.5 mm
För användning med (utrustning) Varian Prostar 325 335
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Deuterium lampa