Läs mer
Deuteriumoxid, 99,8 % (isotopisk)
Beskrivning
Deuteriumoxid används i kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR). Det är också användbart vid identifiering av labila väten. Som en källa till deuterium används den för att framställa specifikt märkta isotopologer av organiska föreningar. Det används ofta som ett substitut för vatten vid analys av proteiner i lösning genom att använda fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR). Den finner tillämpning i vissa typer av kärnreaktorer och vid produktion av tritium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deuterium Oxide |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,105 g/cm3 vid 20 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.338 |
| Känslighet | Fukt |
| Ångtryck | 6 hPa vid 25 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Smältpunkt | 3,8 °C |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.