Läs mer
Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic)
Produktkod. p-4408389
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11327088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014764.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Deuteriumoxid används i kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR). Det är också användbart vid identifiering av labila väten. Som en källa till deuterium används den för att framställa specifikt märkta isotopologer av organiska föreningar. Det används ofta som ett substitut för vatten vid analys av proteiner i lösning genom att använda fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR). Den finner tillämpning i vissa typer av kärnreaktorer och vid produktion av tritium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-20-0
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 20.03
MDL-nummer MFCD00044636
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-namn [(²H)oxi](²H)
LEDER [2H]O[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deuterium oxide
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Densitet 1.105g/cm3 at 20°C
Odör Luktfri
Brytningsindex 1.338
Känslighet Moisture
Ångtryck 6 hPa at 25°C
Kvantitet 50 g
Smältpunkt 3.82°C
Kokpunkt 101.4°C
Analysprocentintervall 99.8% (Isotopic)
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 20.03
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.