Läs mer
Deuteriumoxid, för NMR, 100,0 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10275880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Septum flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
50ml
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10275880
Brand: Thermo Scientific Acros 166311000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-20-0
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 20.03
MDL-nummer MFCD00044636
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-namn [(²H)oxi](²H)
LEDER [2H]O[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deuterium oxide
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 100.0 atom % D
Densitet 1.1050g/mL, 1.105
Deuterium (D) 99.95% min.
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.328
Viskositet 1.25 mPa.s (20°C)
Kvantitet 100 mL
Smältpunkt 3.8°C
Kokpunkt 101.4°C
Linjär formel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formel vikt 20.02
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.