Läs mer
Deuteriumoxid, för NMR, 100,0 atom % D
Produktkod. 16338186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Septum flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16338186 10 mL Septum flaska -
10760671 10 mL Glasflaska 10ml
10265880 50 mL Glasflaska 50ml
10275880 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16338186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166310101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    1037.12 SEK / 10ml
    Save 32.88 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-20-0
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 20.03
MDL-nummer MFCD00044636
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, heavy water, water, heavy d2-o, heavy water-d2, water-d2, dideuterium oxide, deuterium oxide, deuterated water
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-namn [(²H)oxi](²H)
LEDER [2H]O[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deuterium oxide
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 100,0 atom % D
Densitet 1.1050 g/mL, 1.105
Deuterium (D) 99,95 % min.
Förpackning Septum flaska
Brytningsindex 1.328
Viskositet 1,25 mPa (20 °C)
Kvantitet 10 mL
Smältpunkt 3,8 °C
Kokpunkt 101,4 °C
Linjär formel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: blandbar, exoterm reaktion.
Formel vikt 20.02
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.