Läs mer
Deuteriumoxid, för NMR, 99,8 atom % D, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10215164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10215164 100 mL 100ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10215164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426931000
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deuterium oxide
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,8 atom % D
Densitet 1.1050g/mL, 1.105
Deuterium (D) 99,75 % min.
Brytningsindex 1.328
Viskositet 1,25 mPa (20 °C)
Kvantitet 100 mL
CAS 7789-20-0
Smältpunkt 3,8 °C
Kokpunkt 101,4 °C
Molekylformel H2O
Linjär formel D2O
MDL-nummer MFCD00044636
Merck Index 15, 2942
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar, exoterm reaktion.
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
LEDER [2H]O[2H]
IUPAC-namn [(²H)oxi](²H)
Molekylvikt (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Formel vikt 20.02
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.