Läs mer
Deuteriumoxid, för NMR, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16120891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
100ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16120891 25 mL -
10584321 10 mL -
10255880 100 mL 100ml
16130891 500 mL -
10220953 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16120891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166300250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-20-0
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 20.03
MDL-nummer MFCD00044636
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym heavy water-d2, heavy water d2o, heavy water, water, heavy d2-o, dideuterium oxide, deuterium oxide, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, deuterated water, water-d2
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-namn [(²H)oxi](²H)
LEDER [2H]O[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deuterium oxide
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.8 atom % D
Densitet 1.1050 g/mL, 1.105
Deuterium (D) 99.75% min.
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.328
Viskositet 1.25 mPa.s (20°C)
Kvantitet 25 mL
Smältpunkt 3.8°C
Kokpunkt 101.4°C
Linjär formel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Formel vikt 20.02
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.