Läs mer
Deuterosvavelsyra, 96 % min i D{2}O, 99,5 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Deutererad svavelsyra när den behandlas med bensen, deuteriumet används för att observera reaktionsförloppet genom NMR-spektroskopi, deutererad svavelsyra resulterar i en elektrofil aromatisk substitution av väte med deuterium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deuterosulfuric Acid |
| Fysisk form | Vätska |
| Densitet | 1.86 |
| Brytningsindex | 1.4175 |
| Känslighet | Fukt |
| Kvantitet | 50 g |
| CAS | 13813-19-9 |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Analysprocentintervall | <96 % i D2O, 99,5 % (isotopiskt) |
| Molekylformel | H2O4S |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Deuterosulfuric acid, 96-98% in D2O
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid-d2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.