missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Devarda's Alloy, For Analysis, EMSURE™ MilliporeSigma™

Produktkod. 15854550
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15854550 250 g Plastic Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15854550 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1053410250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rekommenderad förvaring

+5°C to +30°C.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Färg Gray
CAS 8049-11-4
Smältpunkt 490°C to 560°C
Kokpunkt 906°C
Densitet 5.79 g/3 (20 °C)
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastic Bottle
Form Solid
Molekylformel Al9Cu10Zn
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
InChI-nyckel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al].[Cu].[Zn]
IUPAC-namn aluminum;copper;zinc
Molekylvikt (g/mol) 943.67
PubChem CID 16211762
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.