Läs mer
Devarda's Alloy, For analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15864550
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15864550 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15864550 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1053411000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Devarda's Alloy
CAS 8049-11-4
Utseende Gray solid
Kvantitet 1 kg
Odör Odorless
Förpackning Plastic bottle
Form Solid
Molekylformel Al9Cu10Zn
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
InChI-nyckel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al].[Cu].[Zn]
IUPAC-namn aluminum;copper;zinc
Molekylvikt (g/mol) 943.67
PubChem CID 16211762
Formel vikt 5.79. (molar mass)