Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Devardas legering, granulär
Produktkod. 15462337
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462337 100 g 100g
15472337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462337 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 045526.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8049-11-4 | Al9Cu10Zn | 943,67 g/mol
Devarda's Alloy används som reduktionsmedel i analytisk kemi för bestämning av nitrater efter deras reduktion till ammoniak under alkaliska förhållanden. Det används också i den kvantitativa eller kvalitativa analysen av nitrater inom jordbruk och markvetenskap före utvecklingen av jonkromatografi. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8049-11-4
Molekylformel Al9Cu10Zn
Molekylvikt (g/mol) 943.67
MDL-nummer MFCD00198176
InChI-nyckel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
PubChem CID 16211762
IUPAC-namn aluminium; koppar; zink
LEDER [Al].[Cu].[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Devarda's Alloy
Densitet 4.355
Kvantitet 100 g
Form Granulär
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lätt löslig i saltsyra
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Devarda's Alloy, granular
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Devardas alloy, granular
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.