Läs mer
Devarda's Alloy, Granular, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15548044 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548044 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15548044 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 268001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Devarda's Alloy
CAS 8049-11-4
Kvantitet 500 g
Förpackning Poly Bottle
Form Granular
Molekylformel Al9Cu10Zn
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
InChI-nyckel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al].[Cu].[Zn]
IUPAC-namn aluminum;copper;zinc
Molekylvikt (g/mol) 943.67
PubChem CID 16211762
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent