Läs mer
Devarda'S Alloy Silylation Reagent, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 12337143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
12337143 Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 12337143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0100/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
250g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gray
CAS 8049-11-4
Smältpunkt 550°C
Kokpunkt 1700°C
Förpackning Plastic powder jar
Form Solid
Molekylformel Al9Cu10Zn
MDL-nummer 198176
InChI-nyckel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 943.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Devarda's alloy
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.