Läs mer
Macherey-Nagel™ Developing Chamber
Produktkod. 12760213 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TLC Micro-Sets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12760213 TLC Micro-Sets Varje
1 options
Produktkod. 12760213 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 814021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mason jar shaped developing chambers for TLC application. Use of small TLC plates and sheets. Dimensions: height 109 mm, diameter 63 mm, thread type GL 55, glass of hydrolytic category III, lid is made of PP with LDPE sealing disk.
Mason jar shaped developing chambers for TLC application. Use of small TLC plates and sheets. Dimensions: height 109 mm, diameter 63 mm, thread type GL 55, glass of hydrolytic category III, lid is made of PP with LDPE sealing disk.
Specifikationer
Kvantitet 4 Pk.
Typ Developing Chamber
För användning med (applikation) For TLC Micro-Sets
För användning med (utrustning) TLC Micro-Sets