Läs mer
Devimistat, MedChemExpress
Beskrivning
Devimistat (CPI-613) is a mitochondrial metabolism inhibitor. Devimistat is a lipoic acid antagonist that abrogates mitochondrial energy metabolism to induce apoptosis in various cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Devimistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 95809-78-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28O2S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CPI-613 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (257.34 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |