Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar isolerade bärkolvar
Produktkod. 10199410
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Typ lock lock:
Blåbelagd metallkåpa
Rostfritt stållock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ lock lock unitSize
10199410 2 l Rostfritt stållock -
10613131 3 l Blåbelagd metallkåpa Varje
10017910 1 l Rostfritt stållock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10199410 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1222
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och transport av temperaturkänsliga varor som torris. KGW Isotherm™ Dewar Isolerade bärkolvar har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Kylning av små prover
  • Silverpläterad och evakuerad
  • Flexibla applikationer i laboratoriet
  • Handtag av aluminium ingår
  • Inkluderar isolerat lock som hålls av två fjäderklämmor
  • Finns med antingen blålackerad metallkåpa eller rostfritt stålhölje
Specifikationer
Typ lock lock Rostfritt stållock
Diameter (metrisk) Yttre 160mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover
Höjd (metrisk) Inre 170mm
Höjd (metrisk) 245mm
Inkluderar Isolerat lock, hålls av två fjäderklämmor, handtag
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Inre 138 mm
Material Borsilikatglas