Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar isolerade bärkolvar
Produktkod. 10613131
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Typ lock lock:
Blåbelagd metallkåpa
Rostfritt stållock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ lock lock Förpackningsstorlek
10613131 3 l Blåbelagd metallkåpa Varje
10199410 2 l Rostfritt stållock -
10017910 1 l Rostfritt stållock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613131 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1213
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-10-2026
För förvaring och transport av temperaturkänsliga varor som torris. KGW Isotherm™ Dewar Isolerade bärkolvar har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Kylning av små prover
  • Silverpläterad och evakuerad
  • Flexibla applikationer i laboratoriet
  • Handtag av aluminium ingår
  • Inkluderar isolerat lock som hålls av två fjäderklämmor
  • Finns med antingen blålackerad metallkåpa eller rostfritt stålhölje
Specifikationer
Typ lock lock Blåbelagd metallkåpa
Diameter (metrisk) Yttre 160mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover
Höjd (metrisk) Inre 230mm
Höjd (metrisk) 305mm
Inkluderar Isolerat lock, hålls av två fjäderklämmor, handtag
Kapacitet (metrisk) 3 l
Diameter (metrisk) Inre 138 mm
Material Borsilikatglas