Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar stora isolerkolvar
Produktkod. 10382801
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 l
14 l
Höjd (metrisk):
385 mm
610 mm
Djup (metriskt) inuti:
275 mm
500 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Djup (metriskt) inuti
10382801 14 l 610 mm 500 mm
10403501 7 l 385 mm 275 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10382801 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1243
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För lagring och transport av temperaturkänsliga torrvaror som torris. KGW Isotherm™ Dewar stora isoleringskolvar har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Stor bländare
  • Isolerat lock (inklusive grepp)
  • Helförsilvrad som standard
  • Snabbklämma (säljs separat)
Specifikationer
Typ lock lock Lösa
Färg Blått
Djup (metriskt) inuti 500 mm
Diameter (metrisk) Yttre 250mm
För användning med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Höjd (metrisk) 610 mm
Inkluderar Lockhandtag/Två grepp
Basmaterial Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 14 l
Material Aluminium