Läs mer
Epredia™ Dewax och HIER buffert L,M,H
Produktkod. 15200715 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Lösningstyp:
Buffert - Hög
Buffert - Låg
Buffert - Medium
Förpackningsstorlek:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp Förpackningsstorlek
15200715 Buffert - Hög 1 L
15210715 Buffert - Låg 1 L
15220715 Buffert - Medium 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15200715 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TA999DHBH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8232.17 SEK
    6934.65 SEK / 1 L
    Save 1297.52 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffertar automatiserar samtidigt avparaffinering, rehydrering och epitopåtervinning i Epredia™ PT-modul.
Automatisk avparaffinering (avvaxning) och återhydrering av IHC-objektglas är ett idealiskt sätt att minska omläggningstiden och förbättra ett smidigt arbetsflöde. Vattenhaltig avparaffinering är den bästa metoden för IHC-instrument idag men ger ofta ofullständig avparaffinering. Dewax och Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) buffertarna automatiserar samtidigt avparaffinering, rehydrering och epitopåtervinning i Epredia PT-modul. Den nya egenutvecklade formuleringen eliminerar manuella steg och förbättrar handläggningstiden. Dessutom överensstämmer resultaten med traditionella metoder vilket innebär att de snabbt kan integreras i rutinmässiga arbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dewax och HIER Buffer
Kvantitet 10 x 100 mL
Lösningstyp Buffert - Hög