Läs mer
Epredia™ Dewax och HIER buffert L,M,H
Produktkod. 15220715 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Lösningstyp:
Buffert - Hög
Buffert - Låg
Buffert - Medium
Förpackningsstorlek:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp Förpackningsstorlek
15220715 Buffert - Medium 1 L
15200715 Buffert - Hög 1 L
15210715 Buffert - Låg 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15220715 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TA999DHBM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffertar automatiserar samtidigt avparaffinering, rehydrering och epitopåtervinning i Epredia™ PT-modul.
Automatisk avparaffinering (avvaxning) och återhydrering av IHC-objektglas är ett idealiskt sätt att minska omläggningstiden och förbättra ett smidigt arbetsflöde. Vattenhaltig avparaffinering är den bästa metoden för IHC-instrument idag men ger ofta ofullständig avparaffinering. Dewax och Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) buffertarna automatiserar samtidigt avparaffinering, rehydrering och epitopåtervinning i Epredia PT-modul. Den nya egenutvecklade formuleringen eliminerar manuella steg och förbättrar handläggningstiden. Dessutom överensstämmer resultaten med traditionella metoder vilket innebär att de snabbt kan integreras i rutinmässiga arbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dewax och HIER Buffer
Kvantitet 10 x 100 mL
Lösningstyp Buffert - Medium
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DEWAX AND HIER BUFFER M (15X CONCENTRATE) 10X100ML
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol, EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone