Läs mer
Gibco™ Dexametason, 10 mM i DMSO
Produktkod. 12063755 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ L
Produktkod. Kvantitet
12063755 50μ L
1 options
Produktkod. 12063755 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A13449
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna lösning innehåller 10 mM dexametason i DMSO. Dexametason är en antiinflammatorisk glukokortikoid som används som ett komplement i hepatocytcellodling.
  • Lösningen innehåller 10 mM dexametason i DMSO
  • Dexametason är en antiinflammatorisk glukokortikoid som används som ett komplement i hepatocytcellkultur
  • Denna produkt är tillgänglig som en separat komponent i syfte att komplettera William's E Medium
  • Inget fenolrött (A1217601) för underhåll av humana sfäroidkvalificerade hepatocyter i 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 till 8 °C) och skyddas mot ljus
Celltyp Hepatocytceller
Koncentration 10 mM
Form Vätska
Produkttyp DMSO
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Cellkultur
Kvantitet 50μ L