Läs mer
Dexamethasone 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone 17-propionate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 448.2261 |