Läs mer
Dexametason-21-acetat, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414492 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11414492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219004194
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone-21-acetate
CAS 1177-87-3
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.7%
Molekylformel C24H31FO6
MDL-nummer MFCD00027407
Kvantitet 5 g
Synonym dexamethasone acetate, 11b,16a-9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
InChI-nyckel AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(C)=O
IUPAC-namn 2-[(lR,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxi-2,9a,lla-trimetyl-7-oxo-1 H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]-2-oxoetyl acetat
Molekylvikt (g/mol) 434.50
PubChem CID 40469526
Formel vikt 434.5
Fysisk form Pulver