missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexamethasone 21-Mesylate, TRC

Produktkod. 30136359
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136359 250 mg
30132831 25 mg
17904085 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD298885250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2265-22-7
Molekylformel C23 H31 F O7 S
Molekylvikt (g/mol) 470.55
Synonym Dexamethasone 21-Methanesulfonate, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Methanesulfonate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] methanesulfonate
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COS(=O)(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dexamethasone 21-Mesylate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31FO7S/c1-13-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-20(14,2)22(16,24)18(26)11-21(17,3)23(13,28)19(27)12-31-32(4,29)30/h7-8,10,13,16-18,26,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Formel vikt 470.1775
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.