Läs mer
Dexamethasone 21-Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone 21-Palmitate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H59FO6/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-34(43)45-26-33(42)38(44)27(2)23-31-30-20-19-28-24-29(40)21-22-35(28,3)37(30,39)32(41)25-36(31,38)4/h21-22,24,27,30-32,41,44H,5-20,23,25-26H2,1-4H3/t27-,30+,31+,32+,35+,36+,37+,38+/m1/s1 |
| Formel vikt | 630.4296 |
| Procent renhet | >95% |