Läs mer
Dexametason 21-fosfat dinatriumsalt, 98 %
Beskrivning
Dexametason 21-fosfat dinatriumsalt fungerar som en inducerare av apoptos och hämmare av natriumfosfat symporter. Det används vid behandling av kräkningseffekter av cancerbehandling och epikondylit. Dessutom fungerar det som en aktiverare av livsmedel, medicin, glukokortikoid och antiinflammatoriska.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Dexametason 21-fosfat dinatriumsalt är en form av dexametason som natriumfosfatsalt och anses vara ett syntetiskt binjureglukokortikoid med antiinflammatorisk aktivitet
Tillämpning
- Dexametason 21-fosfat dinatriumsalt binder till specifika nukleära steroidreceptorer och stör NF-kB-aktivering och apoptotiska vägar
- Det fungerar som en inducerare av apoptos och hämmare av natriumfosfatsymportören
- Den har använts som en positiv kontroll för att studera dess effekter på okulär utsöndning av herpes simplex-virus typ 1 i modeller för inducerad reaktivering och spontan utsöndring hos kaniner
- Denna förening används för att studera dess skyddande effekter mot cisplatininducerad ototoxicitet i marsvinens inneröra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone 21-phosphate disodium salt |
| Smältpunkt | 233 °C till 240 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 6473066 |
| Merck Index | 142943 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol. Olöslig i dikloretan. |
| Formel vikt | 516.4 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
RUO– Endast forskningsanvändning