Läs mer
Dexametason 21-fosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431011 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431011 1 g 1g
11421011 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431011 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215756591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5400.00 SEK
    5141.10 SEK / 1g
    Save 258.90 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 2392-39-4
Molekylformel C22H28FNa2O8P
Molekylvikt (g/mol) 516.41
MDL-nummer MFCD00079105
InChI-nyckel PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Synonym dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron
PubChem CID 16961
ChEBI CHEBI:4462
IUPAC-namn dinatrium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxi-10,13,16-trim etyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-oxoetyl] fosfat
LEDER CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 516.4
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt