Läs mer
Dexametason 21-fosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441011 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441011 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11441011 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215756594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21625.00 SEK
    20599.46 SEK / 5g
    Save 1025.54 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Inducerar apoptos och hämmar natriumfosfatsymporter. Dexametason 21-fosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals är en systemisk kortikosteroid som omvandlas till dexametason in vivo. Det är en antiinflammatorisk glukokortikoid, en prodrug som stimulerar
Dexametasonnatriumfosfat används vid behandling av emetiska effekter av cancerterapi och epikondylit.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
CAS 2392-39-4
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Molekylformel C22H28FNa2O8P
Synonym dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron
Löslighetsinformation Löslig i vatten (200 mg/4 ml, klar, svag gul lösning).
InChI-nyckel PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
LEDER CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxi-10,13,16-trim etyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-oxoetyl] fosfat
Molekylvikt (g/mol) 516.41
PubChem CID 16961
ChEBI CHEBI:4462
Formel vikt 516.4
Procent renhet >97%
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.