Läs mer
Dexamethasone 21-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone 21-Propionate |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 448.2261 |