missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexamethasone 21-Propionate, TRC

Produktkod. 30362642
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362642 25 mg
30353783 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29882525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3793-10-0
Molekylformel C25 H33 F O6
Molekylvikt (g/mol) 448.52
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-propionate (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 21-Propionate
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
LEDER CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dexamethasone 21-Propionate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formel vikt 448.2261
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.