Läs mer
Dexamethasone-4,6alpha,21,21-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone-4,6 alpha,21,21-D4 |
| CAS | 2483831-63-4 |
| Molekylformel | C22 D4 H25 F O5 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,21,21-d4, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)- (ACI), (6α,11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,21,21-d4 (ACI), Dexamethasone D4 (4,6α,21,21 D4), Dexamethasone-d4, Dexamethasone-4,6α,21,21-D4, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6α,21,21-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28 H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1/i4D,9 D,11D2/t4-,12+,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0 |
| LEDER | [2 H][C@H]1 C[C@H]2 [C@@H]3 C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)C([2 H])([2 H])O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C(=C14)[2 H] |
| IUPAC-namn | (6 S,8 S,9 R,10 S,11 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-4,6-dideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.4857 |
| Formel vikt | 396.225 g/mol |
| Visa mer |