Läs mer
Tocris Bioscience™ Dexamethasone
Produktkod. 30040323
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30040323 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30040323 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer TB1126RMU/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Dexamethasone synthesized to Ancillary Material Grade
TB1126-RMU is an Ancillary Material Grade version of Dexamethasone (Cat. No. 1126). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 50-02-2
Kvantitet 50 mg
Mål Glucocorticoid Receptor Compounds
Molekylformel C22H29FO5
Renhet 0.98