Läs mer
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Produktkod. 16498948
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498948 10 mg -
16489056 100 mg -
16464817 50 mg -
16441506 200 mg 200mg
16422376 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498948 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0348
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone 9,11-epoxide
CAS 24916-90-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 372.45
Formel vikt 372.45
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation