Läs mer
Dexametason, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10053130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10053130 250 mg Glasflaska 250mg
10502631 1 g Glasflaska 1g
10434225 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10053130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 230302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.59 SEK
    678.65 SEK / 250mg
    Save 76.94 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Dexametason, CAS# 50-02-2, är en syntetisk binjurekortikosteroid som visar potent antiinflammatorisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Dexametason är en syntetisk binjureglukokortikoid som modulerar kolhydratmetabolism, hämmar utsöndring av adrenokortikotropa hormon och har uttalad antiinflammatorisk aktivitet
• Dexametason kan binda till specifika nukleära steroidreceptorer, hämma proinflammatoriska signaler, främja antiinflammatoriska signaler och störa NF-kB-aktivering och apoptotiska vägar
Ansökningar
• Det kan användas för att studera apoptos, cellsignaleringsvägar och genuttryck
• Denna förening uppvisar också adrenerga, antiemetiska och antineoplastiska aktiviteter
• Det har använts som en viktig regulator av cellulär proliferation och differentiering in vitro humana cellkulturer
• Dexametason har applicerats i odlingsmedia för att främja differentieringen av fetthärledda stamceller till osteogen vävnad
• Det används vid in vitro-stimulering av primära normala humana bronkiala epitelceller (NHBE) och glatt muskulatur i luftvägarna (ASM )
• Denna förening används för sin förmåga att reglera T-cellöverlevnad, tillväxt och differentiering.
• Det kan också hämma induktionen av kväveoxidsyntas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-02-2
Molekylformel C22H29FO5
Molekylvikt (g/mol) 392.47
MDL-nummer MFCD00064136
InChI-nyckel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone
Smältpunkt 255,0 °C till 261,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 2945
Specifik rotation +75.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 mg/100 ml (25 c). Andra lösligheter: lösliga i aceton, etanol och kloroform
Spektrofotometri 95% min. (på torkat ämne)
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13,16-trimetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-okta]-3-hydroen-cyklopenanta[
Formel vikt 392.46
Procent renhet 96%
Relaterade ämnen (HPLC) Klarar testet
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dexamethasone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.