Allmän information
•Dexametason är en syntetisk binjureglukokortikoid som modulerar kolhydratmetabolism, hämmar utsöndring av adrenokortikotropa hormon och har uttalad antiinflammatorisk aktivitet
• Dexametason kan binda till specifika nukleära steroidreceptorer, hämma proinflammatoriska signaler, främja antiinflammatoriska signaler och störa NF-kB-aktivering och apoptotiska vägar
Ansökningar
• Det kan användas för att studera apoptos, cellsignaleringsvägar och genuttryck
• Denna förening uppvisar också adrenerga, antiemetiska och antineoplastiska aktiviteter
• Det har använts som en viktig regulator av cellulär proliferation och differentiering in vitro humana cellkulturer
• Dexametason har applicerats i odlingsmedia för att främja differentieringen av fetthärledda stamceller till osteogen vävnad
• Det används vid in vitro-stimulering av primära normala humana bronkiala epitelceller (NHBE) och glatt muskulatur i luftvägarna (ASM )
• Denna förening används för sin förmåga att reglera T-cellöverlevnad, tillväxt och differentiering.
• Det kan också hämma induktionen av kväveoxidsyntas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone |
| Smältpunkt | 255,0 °C till 261,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 96% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Merck Index | 15, 2945 |
| Specifik rotation | +75.00 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dexamethasone
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.