Läs mer
Dexametason, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3736102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10053130
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dexametason, CAS# 50-02-2, är en syntetisk binjurekortikosteroid som visar potent antiinflammatorisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Dexametason är en syntetisk binjureglukokortikoid som modulerar kolhydratmetabolism, hämmar utsöndring av adrenokortikotropa hormon och har uttalad antiinflammatorisk aktivitet
• Dexametason kan binda till specifika nukleära steroidreceptorer, hämma proinflammatoriska signaler, främja antiinflammatoriska signaler och störa NF-kB-aktivering och apoptotiska vägar
Ansökningar
• Det kan användas för att studera apoptos, cellsignaleringsvägar och genuttryck
• Denna förening uppvisar också adrenerga, antiemetiska och antineoplastiska aktiviteter
• Det har använts som en viktig regulator av cellulär proliferation och differentiering in vitro humana cellkulturer
• Dexametason har applicerats i odlingsmedia för att främja differentieringen av fetthärledda stamceller till osteogen vävnad
• Det används vid in vitro-stimulering av primära normala humana bronkiala epitelceller (NHBE) och glatt muskulatur i luftvägarna (ASM )
• Denna förening används för sin förmåga att reglera T-cellöverlevnad, tillväxt och differentiering.
• Det kan också hämma induktionen av kväveoxidsyntas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-02-2
Molekylformel C22H29FO5
Molekylvikt (g/mol) 392.47
MDL-nummer MFCD00064136
InChI-nyckel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone
Smältpunkt 255.0°C to 261.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 2945
Specifik rotation + 75.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 10mg/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and chloroform
Spektrofotometri 95% min. (on dried substance)
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13,16-trimetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-okta]-3-hydroen-cyklopenanta[
Formel vikt 392.46
Procent renhet 96%
Relaterade ämnen (HPLC) Passes test
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dexamethasone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.