Läs mer
Dexametason, 98 %
Produktkod. 11408217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408217 1 g 1g
11418217 5 g 5g
11428217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17590.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2047.54 SEK
    1837.65 SEK / 1g
    Save 209.89 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-02-2 | C22H29FO5 | 392,47 g/mol
Antiinflammatorisk glukokortikoid Dexametason används för att behandla inflammatoriska och autoimmuna tillstånd såsom reumatoid artrit och bronkospasm. Det är användbart för att studera apoptos, cellsignalvägar och genuttryck. Det är associerat med marbofloxacin och klotrimazol och används inom veterinärmedicin för att behandla svåra öroninfektioner hos hundar. Det används också för att behandla hästar med svullnad av distala lemmar och allmänna blåmärken i kombination med triklometiazid. Det är också ett antiinflammatoriskt glukokortikoid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Anti-inflammatory glucocorticoidDexamethasone is used to treat inflammatory and autoimmune conditions such as rheumatoid arthritis and bronchospasm. It is useful to study apoptosis, cell signaling pathways and gene expression. It is associated with marbofloxacin and clotrimazole and finds application in veterinary medicine to treat difficult ear infections in dogs. It is also used to treat horses with swelling of of distal limbs and general bruising in combination with trichlormethiazide. It is also an anti-inflammatory glucocorticoid.
Solubility
Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-02-2
Molekylformel C22H29FO5
Molekylvikt (g/mol) 392.47
MDL-nummer MFCD00064136
InChI-nyckel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-namn (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone
Smältpunkt ∽260°C (decomposition)
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 1 g
Beilstein 2066651
Känslighet Light sensitive
Merck Index 142943
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formel vikt 392.47
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dexamethasone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone
RUO– Endast forskningsanvändning