Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.995 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 392.47 |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dexamethasone
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone