Läs mer
Dexametason, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464482 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464482 1 g 1g
11434482 25 mg 25mg
11444482 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464482 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219004091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 SEK
    2979.50 SEK / 1g
    Save 150.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-02-2
Molekylformel C22H29FO5
Molekylvikt (g/mol) 392.47
MDL-nummer MFCD00064136
InChI-nyckel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-namn (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxi-1-(2-hydroxiacetyl)-2,9a,lla- trimetyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-on
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.995
Kvantitet 1 g
Formel vikt 392.47
Fysisk form Pulver