Läs mer
Dexamethasone Acetate Impurity E, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h10,13,17-19,28,30H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 436.2261 |