missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexamethasone Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 18091640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091640 100 mg
18090390 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18091640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD298770100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2991360-83-7
Molekylformel C23 H31 F O5
Molekylvikt (g/mol) 406.49
Synonym (11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 11β,17α-dihydroxy-9-fluoro-16α-methylandrostane-1,4-diene-3-one-17-ylcarboxylate, 9-Fluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl ester of Dexamethasone acid, Dexamethasone Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn ethyl (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylate
LEDER CCOC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dexamethasone acid ethyl ester
Analyt- eller komponentnamn Dexamethasone acid ethyl ester
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C23H31FO5/c1-5-29-19(27)23(28)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(25)8-9-20(14,3)22(16,24)18(26)12-21(17,23)4/h8-9,11,13,16-18,26,28H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 406.2156
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.