Läs mer
Dexamethasone Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Dexamethasone Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO5/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-18(12,2)20(14,22)16(24)10-19(15,3)21(11,27)17(25)26/h6-7,9,11,14-16,24,27H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 378.1843 |
| Procent renhet | >95% |