missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dexamethasone-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone-D5 |
| CAS | 358731-91-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 2H5 H24 F O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dexamethasone D5 (4,6,6,21,21 D5), Pregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Dexamethasone-d5, Dexamethasone-4,6,6,21,21-D5, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1/i4D2,9D,11D2 |
| LEDER | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)C([2H])([2H])O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]3(F)[C@@]2(C)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-4,6,6-trideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.49 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?