missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexamethasone-D5, TRC

Produktkod. 30355293
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355293 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30355293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2988021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dexamethasone-D5
CAS 358731-91-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22 2H5 H24 F O5
Kvantitet 1 mg
Synonym Dexamethasone D5 (4,6,6,21,21 D5), Pregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Dexamethasone-d5, Dexamethasone-4,6,6,21,21-D5, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1/i4D2,9D,11D2
LEDER [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)C([2H])([2H])O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]3(F)[C@@]2(C)C=CC1=O
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-4,6,6-trideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 397.49
Formel vikt 397.2313
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.