Läs mer
Dexamethasone-Delta17,20 21-Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E/Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 374.1893 |
| Procent renhet | >95% |