missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexamethasone-Delta17,20 21-Aldehyde, TRC

Produktkod. 30041148
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041148 25 mg
30040938 50 mg
30040394 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29879025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6762-51-2
Molekylformel C22 H27 F O4
Molekylvikt (g/mol) 374.45
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, 9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
IUPAC-namn 2-(9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene)-2-hydroxyacetaldehyde
LEDER F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)C(=C(C=O)O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E/Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 374.1893
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.