Läs mer
Dexamethasone Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone Dipropionate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19+,20+,21+,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| Formel vikt | 504.2523 |