Läs mer
Dexamethasone EP Impurity E, Mikromol
Beskrivning
Dexamethasone EP Impurity E, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 13209-41-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H28 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, VBP 15, Dexamethasone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Visa mer |