Läs mer
Dexamethasone Hemisuccinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone Hemisuccinate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33FO8/c1-14-10-18-17-5-4-15-11-16(28)8-9-23(15,2)25(17,27)19(29)12-24(18,3)26(14,34)20(30)13-35-22(33)7-6-21(31)32/h8-9,11,14,17-19,29,34H,4-7,10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,17+,18+,19+,23+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 492.2159 |
| Procent renhet | >95% |