Läs mer
Dexametason, Mikromol™
Produktkod. 18033110
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18033110 250 mg
1 options
Produktkod. 18033110 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0213.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dexametason
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone
CAS 50-02-2
Analyt- eller komponentnamn Dexamethasone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H29 F O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
LEDER F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimmetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 392.46
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 392,1999 g/mol